Merck
349003
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-(10-カンファースルホニル)オキサジリジン
別名:
(1R)-(−)-(カンホリルスルホニル)オキサジリジン, (1R)-(−)-2,N-エポキシ-exo-10,2-ボルナンスルタム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO3S
CAS番号:
分子量:
229.30
Beilstein:
6274369
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
光学活性
[α]20/D −44°, c = 2.2 in chloroform
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3(CS(=O)(=O)N4OC34C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
InChI Key
GBBJBUGPGFNISJ-JRNSMZEGSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • プロトンポンプインヒビターの不斉合成
  • ポリヒドロキシル化ピロリジン類の合成
  • クロロフィルaおよびbのエノラートアニオンのジアステレオ選択的ヒドロキシル化
廃水からサルファーマスタードを除去するために、浸漬シリカナノ粒子に用います
ミオシンインヒビター設計の研究用のブレビスタチンを修飾するために用います
(1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine may be used as an oxidant to prepare (S)-(-)-vasicinone via asymmetric oxidation of deoxyvasicinone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
349003-250MG:
349003-1G:
349003-BULK:
349003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Optically Active Vasicinone Based on Intramolecular Aza-Wittig Reaction and Asymmetric Oxidation1.
Eguchi S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(21), 7316-7319 (1996)