Merck
318361
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-カンファースルホニルイミン
99%
別名:
(1S)-(-)-10,10-ジメチル-3-チア-4-アザトリシクロ[5.2.1.01,5]デカ-4-エン3,3-ジオキシド, (3aS)-(-)-4,5,6,7-テトラヒドロ-8,8-ジメチル-3H-3a,6-メタノ-2,1-ベンゾイソチアゾール-2,2-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO2S
CAS番号:
分子量:
213.30
Beilstein:
85296
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]19/D −34°, c = 1 in chloroform
mp
228-230 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m1/s1
InChI Key
ZAHOEBNYVSWBBW-OMNKOJBGSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
318361-1G:
318361-BULK:
318361-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)