Merck
219576
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-10-カンファースルホニルクロリド
97%
別名:
(+)-カンファー-10-スルホニルクロリド, (1S)-カンファー-10-スルホン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15ClO3S
CAS番号:
分子量:
250.74
Beilstein:
3205974
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](CS(Cl)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1
InChI Key
BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
光学分割剤。非ペプチドオキシトシンアンタゴニストの合成に用います。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
219576-25G:
219576-100G:
219576-INTR:
219576-BULK:
219576-VAR:
219576-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B E Evans et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(21), 3919-3927 (1992-10-16)
The first nonpeptide antagonists of the neurohypophyseal hormone, oxytocin (OT) are described. Derivatives of the spiroindenepiperidine ring system, these compounds include L-366,509, an orally bioavailable OT antagonist with good in vivo duration. The potential use of these agents for treatment
Synthesis, 947-947 (1992)
T Jira et al.
Die Pharmazie, 48(11), 829-833 (1993-11-01)
Investigations on direct separation by RP-HPLC of selected enantiomeric beta-adrenergic active agents are described. R- and S-1-phenylethylisocyanate (PEIC) as well as (1S)-(+)-campher-10-sulfonylchloride (CSC) are used for the derivatization of the compounds. Correlations between chromatographic data and various influences (pH, temperature