Merck
198323
Sigma-Aldrich
フッ化セシウム
99%
別名:
NSC 84270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsF
CAS番号:
分子量:
151.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
mp
682 °C (lit.)
密度
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フッ化セシウムは、フッ化物イオンの供給源および有機合成における触媒として知られる無機化合物です。これは、1,4−脱離、脱シリル化、エステル交換、アシル化、芳香族求核置換、エーテル化、クロス−カップリング反応などの多くの有機反応に用いられています。
アプリケーション
フッ化セシウムは、下記の用途で使用することができます:
  • オルト-置換ビアリールの鈴木クロスカップリング合成での塩基として。
  • tert-ブチルアルコールおよびtert-ペンチルアルコールなどのプロトン性溶媒中での第一級ハロゲン化物およびスルホン酸塩の求核的フッ素化試薬として。
光触媒および超伝導に応用されている単結晶Dion-Jacobson相CsLaTa2O7の合成に使用。
反応物質としての用途:
  • フルオロアリル化合物を合成するためのビルディングブロックの調製
  • 有機溶媒-水の中性pH混合緩衝液中でアルキルシリルエーテルを加水分解することによるアルコール合成
  • フルオロビニル化合物を形成するアルキニルヨードニウム塩の求核的フッ素化
  • 求核的芳香族置換(SNAr)反応
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
198323-VAR:
198323-100G:4548173929743
198323-BULK:
198323-25G:4548173929750
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient catalyst for the synthesis of ortho-substituted biaryls by the Suzuki cross-coupling: Triphenylphosphine adduct of cyclopalladated ferrocenylimine
Li H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5688-5696 (2006)
Cesium Fluoride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
A cesium fluoride promoted efficient and rapid multicomponent synthesis of functionalized 2-amino-3-cyano-4H-pyran and spirooxindole derivatives
Wagh YB, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 26(10), 1273-1277 (2015)
A new class of SN2 reactions catalyzed by protic solvents: facile fluorination for isotopic labeling of diagnostic molecules
Kim DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(50), 16394-16397 (2006)
Dong Wook Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(50), 16394-16397 (2006-12-15)
Aprotic solvents are usually preferred for the SN2 reactions, because nucleophilicity and hence SN2 reactivity are severely retarded by the influence of the partial positive charge of protic solvents. In this work, we introduce a remarkable effect of using tertiary
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
198323-25G4061838762849
198323-100G4061838762832