Merck
183083
Sigma-Aldrich
ジブチルスズ(IV)オキシド
98%
別名:
ジブチルオキソスズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
CAS番号:
分子量:
248.94
Beilstein:
4126243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
自己発火温度
534 °F
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](=O)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化ジブチルスズ(IV)は、有機合成のルイス酸触媒として一般に使用される有機錫化合物です。例えば、カップリング反応による炭素-炭素結合の形成や、カルボン酸とアルコールからのエステルの調製に使用できます。アリル化反応、付加環化反応、開環重合にも使用されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
thymus
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
183083-5G:
183083-500G:4548173929347
183083-BULK:
183083-100G:4548173929330
183083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qinghui Wang et al.
Carbohydrate research, 342(17), 2657-2663 (2007-09-26)
Regioselective formation of 6-O-acylsucroses and 6,3'-di-O-acylsucroses in one pot with good yields was achieved for the first time by a typical acylation method of sucrose via its dibutylstannylene acetal. Pure monoesters at OH-6 and diesters at OH-6,3' obtained by these
[Experimental toxicity of indium formate and a mixture of indium formate-dibutyltin oxide (90-10) in the rat].
J P Anger et al.
Journal de toxicologie clinique et experimentale, 8(6), 401-418 (1988-11-01)
Shao-Min Wang et al.
Steroids, 72(1), 26-30 (2006-12-30)
Dibutyltin oxide (DBTO) was first utilized for the deacetylation of steroid and diterpene esters. The results showed the deprotection of acetylated steroids and diterpenes separately with moderate catalysis dibutyltin oxide in methanol selectively removed part acetyl groups of these substrates
K Kiyoshima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 37(4), 861-865 (1989-04-01)
4''-O-Acyl-, 4''-O-alkyl- and 4''-deoxy-tylosin derivatives were synthesized using 2'-O-acetyl-3'',4''-O-(dibutyl-stannio)tylosin as a synthetic intermediate. The in vitro biological evaluation showed that the new derivatives were active against macrolide-resistant clinical isolates of bacteria and mycoplasmas, and that they were resistant to hepatic
Shao-Min Wang et al.
Carbohydrate research, 346(2), 203-209 (2010-12-28)
The reaction process for the selective deprotection of acetylated glucosides by dibutyltin oxide in methanol is investigated by using methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-d-glucopyranoside as a model substrate with ESIMS and NMR techniques. According to the results, it is inferred that at first