Merck
288012
Sigma-Aldrich
二塩化ジメチルスズ
97%
別名:
ジクロロジメチルスズ, ジクロロジメチルスタナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SnCl2
CAS番号:
分子量:
219.69
Beilstein:
4123349
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
101-106 °C (lit.)
SMILES記法
C[Sn](C)(Cl)Cl
InChI
1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Immune system,Nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288012-BULK:
288012-1G:
288012-5G:4548173357317
288012-25G:4548173357300
288012-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flaviana T Vieira et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 883-889 (2009-12-05)
The reaction of 1,3-cyclohexadione with 2-aminobenzoic acid has produced the 2-(3-oxocyclohex-1-enyl)benzoic acid (HOBz). Subsequent reactions of the ligand with organotin chlorides led to [Me(2)Sn(OBz)O](2) (1), [Bu(2)Sn(OBz)O](2) (2), [Ph(2)Sn(OBz)O](2) (3), [Me(3)Sn(OBz)] (4), [Bu(3)Sn(OBz)] (5) and [Ph(3)Sn(OBz)] (6). All complexes have been
Chaoqun Yan et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 71, 119-127 (2015-05-12)
Two novel diorganotin (IV) complexes, based on 4-nitro-N-phthaloyl-glycine (HL), namely {4-NO2C6H3(CO)2NCH2COO}2Sn(n-Bu)2 (1) and {4-NO2C6H3(CO)2NCH2COO}2SnMe2 (2), were synthesized and characterized by elemental analysis, FT-IR, (1)H- and (13)C-NMR spectroscopic techniques. In vitro antitumor activities of both complexes were evaluated by the 3-(4,5-dimethylthiazoly-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium