Merck
479462
Sigma-Aldrich
Diphenyltin(IV) oxide
97%
別名:
Oxodiphenyltin(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2Sn(=O)
CAS番号:
分子量:
288.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
320 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=[Sn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.O.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;/h2*1-5H;;
InChI Key
VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
479462-5G:4548173942445
479462-VAR:
479462-25G:
479462-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)