品質水準
mp
380-390 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Sn](C)=O
InChI
1S/2CH3.O.Sn/h2*1H3;;
InChI Key
WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
748382-25G:
748382-BULK:
748382-VAR:
748382-1G:
748382-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック