Merck
520586
Sigma-Aldrich
ジブチルスズ ビス (アセチルアセトナート)
95%
別名:
Sn(acac)Bu2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
431.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
low-melting solid
反応適合性
core: tin
屈折率
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
26 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3-4-2;/h2*3,6H,1-2H3;2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*4-3-;;;
InChI Key
UVDDHYAAWVNATK-VGKOASNMSA-L
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
thymus gland
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
130.0 °F - closed cup
引火点(℃)
54.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520586-VAR:
520586-BULK:
520586-500ML:4548174010273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)