Merck
345164
Sigma-Aldrich
酢酸スズ(II)
別名:
二酢酸スズ, 酢酸スズ, 酢酸第一スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sn(CH3CO2)2
CAS番号:
分子量:
236.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[SnH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
酢酸スズ(II)は、アリールスタンナン(IV)試薬を生成するための光触媒として使用できます。
アプリケーション
  • ポリ(乳酸)繊維の熱解重合速度の向上
  • Sn-Cuバイメタルナノ粒子の合成のための反応剤
  • 充電式薄膜電池のための有機電気めっきによるスズアノードの調製に使用
  • 高表面積酸化スズ触媒の調製のためのスズ源として使用
光化学的な蒸着による酸化すず(IV)薄膜の調製に用いられています。酢酸パラジウム(II)とともに用いるとアニソ-ルのメトキシ基のC-H活性化に有効な触媒になります
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345164-25G:4548173938264
345164-5G:4548173938271
345164-VAR:
345164-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 59, 7521-7521 (1994)
Xiao Han et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(39), e1901650-e1901650 (2019-08-03)
Long-term instability and possible lead contamination are the two main issues limiting the widespread application of organic-inorganic lead halide perovskites. Here a facile and efficient solution-phase method is demonstrated to synthesize lead-free Cs2 SnX6 (X = Br, I) with a
The Journal of Organic Chemistry, 59, 7521-7521 (1994)
Thin Solid Films, 251, 19-19 (1994)
Thin Solid Films, 251, 19-19 (1994)