Merck
334626
Sigma-Aldrich
フッ化スズ(II)
99%
別名:
ジフルオロスタンニレン, フッ化第一スズ, 二フッ化スズ, 重フッ化スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
F2Sn
CAS番号:
分子量:
156.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
密度
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[SnH2]F
InChI
1S/2FH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ANOBYBYXJXCGBS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フッ化スズ(II)(SnF2)は、次の用途で使用できます。
  • SnF2-ピラジン錯体形成を介したホルムアミジニウムヨウ化スズ(FASnI3)ペロブスカイト大量電池(PSC)製作においてSn4+阻害剤として。
  • グリセロールケタール化、クネーフェナーゲル縮合およびアルドール型反応の触媒として。
  • α, α-ジブロモアセトフェンオン、脂肪族アルデヒドおよび芳香族アルデヒドから炭素-ハロゲン結合の酸化的付加を介してα, β-エポキシケトンを合成する際に。
  • 立体制御[3 + 3] , [3 + 4], [3 + 5]環化反応に。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334626-5G:4548173136516
334626-100G:4548173136493
334626-500G:4548173136509
334626-BULK:
334626-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Fabrication of efficient formamidinium tin iodide perovskite solar cells through SnF2-pyrazine complex
Lee SJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(12), 3974-3977 (2016)
Mingyu Hu et al.
Nature communications, 11(1), 151-151 (2020-01-11)
State-of-the-art halide perovskite solar cells have bandgaps larger than 1.45 eV, which restricts their potential for realizing the Shockley-Queisser limit. Previous search for low-bandgap (1.2 to 1.4 eV) halide perovskites has resulted in several candidates, but all are hybrid organic-inorganic compositions, raising potential concern regarding
Mukaiyama, T.; Yamaguchi, M.; Kato, J.
Synlett, 1505-1505 (1981)
Tin (II) Fluoride
Weigel LO
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 307(12), 828-835 (2001)
Molander, G. A.; Shubert, D. C.
Journal of the American Chemical Society, 109, 576-576 (1987)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.