Merck
325333
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸 ナトリウム塩 水和物
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH(OH)CH2SO3Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
196.59 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
256 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-クロロ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩水和物は、新規のアニオン性薬剤です。
アプリケーション
以下の用途に、3-クロロ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩水和物が使用されました:
  • 負に帯電したプローブ粒子を調製して、セルロース繊維のナノ多孔性が流動電位およびカチオン高分子電解質との相互作用に及ぼす影響を調査するために
  • 強い正または強い負のゼータ電位のいずれかを持つ表面誘導体化微結晶セルロース(MCC)粒子を調製するために
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325333-BULK:
325333-100G:
325333-VAR:
325333-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Consequences of the nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes.
Hubbe MA, et al.
Cellulose, 14(6), 655-671 (2007)
Charge and the dry-strength performance of polyampholytes: Part 2. Colloidal effects.
Hubbe MA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 301(1), 23-32 (2007)