Merck
396311
Sigma-Aldrich
ビニルホスホン酸
97%
別名:
p-エテニルホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHP(O)(OH)2
CAS番号:
分子量:
108.03
Beilstein:
1741622
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
36 °C (Lit. dry VPA) (lit.)
密度
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OP(O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
InChI Key
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ビニルホスホン酸(VPA)は、金属基板の表面処理に使用される有機リン化合物です。開始剤系および連鎖移動剤の存在下でのラジカル重合によるポリ(VPA)の調製に使用できます。PVPAは電解質の性質を持つ傾向があり、さまざまなエネルギーに基づく用途に役立ちます。
アプリケーション
VPA系の同種重合体および共重合体は、腐食処理、 燃料電池、 歯科用セメント、 ドラッグデリバリ、 および生体模倣に使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
396311-BULK:
396311-25G:
396311-5G:
396311-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anhydrous proton conducting polymer electrolytes based on poly (vinylphosphonic acid)-heterocycle composite material
Yamada M and Honma I
Polymer, 46(9), 2986-2992 (2005)
Polyphosphonate cements: a new class of dental materials
Ellis J and Wilson AD
Journal of Materials Science Letters, 9(9), 1058-1060 (1990)
Synthesis and characterization of functionalized poly (ε-caprolactone)
Wurth JJ and Shastri VP
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(16), 3375-3382 (2013)
Sadegh Rostamnia et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 143-145 (2008-12-23)
Trisubstituted vinylphosphonates have been prepared via three-component reaction using phosphites, acetylenic esters, and aroyl chlorides in good yields. A variety of phosphites, activated acetylenes, and aroyl chlorides have been successfully employed in these reactions. In addition, three-component synthesis of vinylphosphonate
Stephan Salzinger et al.
Macromolecular rapid communications, 33(16), 1327-1345 (2012-07-11)
Recent studies have shown that poly(vinylphosphonate)s are readily accessible by rare earth metal-mediated group transfer polymerization (GTP). This article highlights the progress in this new field and advantages of GTP in comparison to classical anionic and radical polymerization approaches. Late