Merck
565415
Sigma-Aldrich
Diethyl allylphosphonate
98%
別名:
2-プロペニル-ホスホン酸 ジエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
178.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
かさ密度
1.022 g/mL
官能基
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CC=C)OCC
InChI
1S/C7H15O3P/c1-4-7-11(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ホスホン酸化アリルモノマーと無水マレイン酸との共重合
  • ソラミン型モノTHFアセトゲニン類のエナンチオ選択的合成
  • オキサホスホレンヘテロ環およびオキサホスフィネンヘテロ環を生成するRCM反応
  • Wittigカップリングを用いるスポンギスタチン2の合成
  • 五環性フラノステロイドの立体選択的合成
  • ミクロスクレロデルミン類の、保護ポリヒドロキシル化β-アミノ酸構成部位の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
565415-VAR:
565415-BULK:
565415-1G:
565415-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Elizabeth I Parkinson et al.
Nature chemical biology, 15(11), 1049-1056 (2019-08-28)
Fosmidomycin and related molecules comprise a family of phosphonate natural products with potent antibacterial, antimalarial and herbicidal activities. To understand the biosynthesis of these compounds, we characterized the fosmidomycin producer, Streptomyces lavendulae, using biochemical and genetic approaches. We were unable