アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(CCBr)OCC
InChI
1S/C6H14BrO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
- ラジカルカップリング
- 有機溶媒可溶性ホスホン酸ジルコニウムナノ複合材料の合成
- クリックケミストリー
- 無置換オレフィンの不斉エポキシ化
- Negishiアルキル-アリールクロスカップリング
- 歯科用接着剤として用いる加水分解に対して安定なホスホン酸類の合成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D91152-VAR:
D91152-25G:
D91152-BULK:
D91152-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック