Merck
392626
Sigma-Aldrich
ジエチル(ヒドロキシメチル)ホスホナート
technical grade
別名:
(ヒドロキシメチル)ホスホン酸 ジエチル エステル, ジエチル ホスホノメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
168.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
124-126 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CO)OCC
InChI
1S/C5H13O4P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成において反応物として用いられます:
  • 抗増殖研究に使用されるαおよびβ-ジアルコキシホスホリルイソチオシアネート
  • L-セレクチン阻害のための樹枝状ポリグリセロールアニオン
  • 抗HIV-1活性のためのホスホン酸類
  • ホスホン酸化ノルボルネンのホモおよびコポリマー
ホスホン酸含有チアゾール類によるFBPase阻害の研究に関わります。
光延反応用反応物
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>752.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 400 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
392626-BULK:
392626-25ML:
392626-VAR:
392626-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)