Merck
D99234
Sigma-Aldrich
亜リン酸ジエチル
98%
別名:
Diethoxyphosphine oxide, Diethyl acid phosphite, Diethyl hydrogen phosphite, Diethyl phosphonate, Hydrogen diethyl phosphite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)H
CAS番号:
分子量:
138.10
Beilstein:
605759
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
50-51 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C4H11O3P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
MJUJXFBTEFXVKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜リン酸ジエチルは、有機合成においてリン酸化剤として使用される有機リン化合物です。
アプリケーション
亜りん酸ジエチル(DEP)の用途:
  • アルデヒドまたはケトンとアミンの縮合を受けて、溶媒フリー、触媒フリーの条件下でα-アミノホスホン酸を形成できます。
  • トリエチルアミン存在下で亜りん酸ジエチルを用いてgem-ジブロモ誘導体を還元すると、モノブロモシクロプロパンが生成されます。
  • 4-ジメチルアミノピリジンと共に、アリルおよびヘテロアリル臭化物、塩化物またはスルホン酸のアリル亜鉛試薬によるニッケル触媒クロスカップリングのリガンドとして使用できます。
  • 二核亜鉛錯体存在下でエノンの触媒的不斉ヒドロホスホニル化に使用でき、γ-オキソ-ホスホン酸を形成します。
  • DEPはα,β-不飽和マロナートへのマイケル付加を受け、β-ホスホノマロナートを再利用可能なナノγ-オキシド-ピリジン第二鉄ベースの触媒の存在下で形成できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D99234-1KG:
D99234-VAR:
D99234-BULK:
D99234-5G:
D99234-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly Enantioselective 1,4?Addition of Diethyl Phosphite to Enones Using a Dinuclear Zn Catalyst.
Zhao D, et al.
Chemistry?A European Journal, 15(12), 2738-2741 (2009)
A simple and green procedure for the synthesis of α-aminophosphonate by a one-pot three-component condensation of carbonyl compound, amine and diethyl phosphite without solvent and catalyst.
Ranu B C and Hajra A
Green Chemistry, 4(6), 551-554 (2002)
Phospha-michael addition of diethyl phosphite to α,β-unsaturated malonates catalyzed by nano γ-Fe2O3-pyridine based catalyst as a new magnetically recyclable heterogeneous organic base.
Sobhani S, et al.
Applied Catalysis A: General, 454, 145-151 (2013)
Reduction of gem-dibromides with diethyl phosphite.
Hirao T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(18), 3745-3747 (1981)
An efficient Negishi cross-coupling reaction catalyzed by nickel (II) and diethyl phosphite.
Gavryushin A, et al.
Tetrahedron, 62(32), 7521-7533 (2006)