125938
亜リン酸ジブチル
96%
別名:
Butyl phosphite, Butyl phosphonate, Di-n-butyl hydrogen phosphite, Di-n-butyl phosphite, Dibutoxyphosphine oxide, Dibutyl hydrogen phosphite, Dibutyl phosphonate
About This Item
おすすめの製品
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
96%
不純物
≤1% butanol
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
118-119 °C/11 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: soluble 7.3 g/L at 25 °C
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO[PH](=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O3P/c1-3-5-7-10-12(9)11-8-6-4-2/h12H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
NFJPGAKRJKLOJK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
125938-100ML:4548173961569
125938-5ML:
125938-BULK:
125938-VAR:
125938-500ML:4548173961576
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
125938-100ML | 4061838723765 |
125938-500ML | 4061837654824 |
125938-5ML |