Merck
762326
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチル亜リン酸エステル
95%
別名:
ジ-tert-ブチルリン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19O3P
CAS番号:
分子量:
194.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.419
密度
0.960 g/L at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
InChI Key
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ジ-tert-ブチルホスファイトは、ジ-tert-ブチルリン酸カリウムおよびジ-tert-ブチル(クロロメチル)ホスフェートの合成における反応物として使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
325.4 °F
引火点(℃)
163 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
762326-BULK:
762326-1G:
762326-VAR:
762326-25G:
762326-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)