About This Item
化学式:
(C2H5O)2POCH2CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
259.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
94-95 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CCCBr)OCC
InChI
1S/C7H16BrO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
PEIKTSJIUKYDPC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
以下の反応物質です:
- 二酸化チタンナノ粒子と細い多層カーボンナノチューブで構成されるハイブリッド集合体
- 不斉水素化のための有機可溶性のホスホン酸ジルコニウムナノ複合材料
- アルキル化に続く分子内環化による環状ヒドロキサム酸
- pH応答性シクロポリマー
以下の反応物質です:
- 水酸化ジルコニルホスホネートに担持したルテニウム触媒の均質化
- ナトリウムイミダゾリドとの反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542032-VAR:
542032-BULK:
542032-5ML:
542032-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
542032-1ML | |
542032-5ML | 4061837888526 |