アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
108-113 °C
官能基
bromo
SMILES記法
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI Key
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
749621-1G:
749621-VAR:
749621-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック