Merck
762334
Sigma-Aldrich
Diethyl methylphosphonite
97%
別名:
Diethoxymethylphosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H13O2P
CAS番号:
分子量:
136.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.419
密度
0.907 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(C)OCC
InChI
1S/C5H13O2P/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
NSSMTQDEWVTEKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diethyl methylphosphonite can be used as a mild reducing reagent in the oxalimide cyclization of oxalylazetidinonyl thiocarbonates and thioesters. It can also be used in the synthesis of β-carboxamido-phosphon(in)ic acids as potential inhibitors of human mast cell chymase.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.9 °F
引火点(℃)
29.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
762334-10G:
762334-VAR:
762334-BULK:
762334-1G:
762334-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Discovery of potent, selective, orally active, nonpeptide inhibitors of human mast cell chymase.
Greco M N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 50(8), 1727-1730 (2007)
Alkylphosphonous acid diesters, novel reagents for the oxalimide cyclization to penems.
Budt K H, et al.
Tetrahedron Letters, 33(37), 5331-5334 (1992)