Merck
D91632
Sigma-Aldrich
ジエチル クロロホスファート
97%
別名:
ジエチルホスホロクロリダート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)Cl
CAS番号:
分子量:
172.55
Beilstein:
471433
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.94 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
60 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(Cl)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロリン酸ジエチルは、アルコールからジエチルリン酸エステルを合成するための一般的な試薬であり、その例として、有機リン神経ガス模倣物の合成、銅アルコキシドホスフィン触媒を調製するためのキラルホスフィン錯体の合成およびカルコゲノローダミン担持ホスホン酸増感剤の合成が挙げられます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
Fluorescent sensors for organophosphorus nerve agent mimics.
Dale, Trevor J and Rebek, Julius
Journal of the American Chemical Society, 128(14), 4500-4501 (2006)
Benjamin Chollet et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(13) (2019-07-05)
The present study investigates the effect of using lignin at nanoscale as new flame-retardant additive for polylactide (PLA). Lignin nanoparticles (LNP) were prepared from Kraft lignin microparticles (LMP) through a dissolution-precipitation process. Both micro and nano lignins were functionalized using
Cu (I)-catalyzed direct enantioselective cross aldol-type reaction of acetonitrile.
Suto, Yutaka et al.
Organic Letters, 7(17), 3757-3760 (2005)
Influence of surface-attachment functionality on the aggregation, persistence, and electron-transfer reactivity of chalcogenorhodamine dyes on TiO2.
Mulhern, Kacie R et al.
Langmuir, 28(17), 7071-7082 (2012)
Sabina Khatun et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 212, 112043-112043 (2020-10-07)
Alkaline phosphatase (ALP) is an enzyme that actively plays a significant role in the various metabolic processes by transferring a phosphate group to the protein, nucleic acid, etc. The elevated level of ALP in blood plasma is the hallmark of