Merck
230235
Sigma-Aldrich
ジフェニルホスフィン酸クロリド
98%
別名:
Ph2POCl, ジフェニルクロロホスフィンオキシド, ジフェニルホスフィニルクロリド, ジフェニルホスフィノイルクロリド, ジフェニルホスフィン酸クロリド, ジフェニルリンオキシクロリド, クロロジフェニルホスフィンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(O)Cl
CAS番号:
分子量:
236.63
Beilstein:
975191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.609 (lit.)
bp
222 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジフェニルホスフィン酸クロリド(Ph2POCl)は、不斉合成に用いられるさまざまなキラルホスフィン二座リガンドを合成するための前駆物質として、数種のペプチドカップリング剤と共に広く使用されています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
230235-50G:
230235-BULK:
230235-5G:
230235-5KG:
230235-10G:
230235-1KG:
230235-100G:
230235-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ramage, R.; Atrash, B. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1617-1617 (1985)
Aboujaoude, E. E.; Lietje, S. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4435-4435 (1985)
Organophosphorus and nitro-substituted sulfonate esters of 1-hydroxy-7-azabenzotriazole as highly efficient fast-acting peptide coupling reagents.
Carpino L A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(1), 62-71 (2004)
Efficient syntheses of korupensamines A, B and michellamine B by asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Xu G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 570-573 (2013)
Kim, S.; Lee, P. H.; Lee, T. A. J.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1242-1242 (1988)