アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.597 (lit.)
bp
222 °C/759 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
1.319 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D71984-100G:
D71984-VAR:
D71984-25KG:
D71984-5G:
D71984-BULK:
D71984-PZ:
D71984-1KG:
D71984-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック