Merck
698245
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルジクロロホスフィン
95%
別名:
シクロヘキシルホスホナスジクロリド, シクロヘキシルホスホラスジクロリド, ジクロロシクロヘキシルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11Cl2P
CAS番号:
分子量:
185.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.528
密度
1.204 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
MJEQIIGWDHUZJW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
153.0 °F
引火点(℃)
67.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
698245-BULK:
698245-1G:
698245-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)