Merck
573949
Sigma-Aldrich
クロロジエチルホスフィン
90%, technical grade
別名:
ジエチルクロロホスフィン, ジエチル亜ホスフィン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10ClP
CAS番号:
分子量:
124.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCP(Cl)CC
InChI
1S/C4H10ClP/c1-3-6(5)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
573949-VAR:
573949-5G:
573949-1G:
573949-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)