Merck
686697
Sigma-Aldrich
クロロジ(o-トリル)ホスフィン
別名:
クロロビス(o-トリル)ホスフィン, ジ(o-メチルフェニル)ホスフィンクロリド, ジ-o-トリルクロロホスフィン, クロロビス(2-メチルフェニル)ホスフィン, ビス(2-メチルフェニル)ホスフィナスクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClP
CAS番号:
分子量:
248.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
63-67 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2C
InChI
1S/C14H14ClP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3
InChI Key
KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
686697-VAR:
686697-BULK:
686697-5G:
686697-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)