アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
80-85 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1cc(C)c(P(Cl)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22ClP/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)20(19)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
AZIJQQZQDFCANM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
701866-1G:
701866-BULK:
701866-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)