Merck
710385
Sigma-Aldrich
ビス(3,5-ジメチル-4-メトキシフェニル)クロロホスフィン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22ClO2P
CAS番号:
分子量:
336.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.597
密度
1.141 g/cm3 at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1c(C)cc(cc1C)P(Cl)c2cc(C)c(OC)c(C)c2
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20-5)22(19)16-9-13(3)18(21-6)14(4)10-16/h7-10H,1-6H3
InChI Key
JWCZKGYRAINWJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 有機触媒による親電子性不斉ホスフィン化
  • Taddolベースのキラルなホスフィン‐ホスファイト配位子を用いた不斉ヒドロホルミル化
  • フェロセン-ベースのキラルなジホスフィンの合成
  • ホスファン‐ボラン類のアルコール分解
  • bifep-型ビフェロセンの不斉水素化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
710385-BULK:
710385-VAR:
710385-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)