Merck
305596
Sigma-Aldrich
tert-ブチルホスホン酸ジクロリド
98%
別名:
tert-ブチルジクロロホスフィンクロリド, tert-ブチルホスホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CP(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
174.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C4H9Cl2OP/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
InChI Key
OQUGNSMOWJIYMO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
305596-5G:
305596-VAR:
305596-BULK:
305596-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)