安全性情報
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
別名:
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5P(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
194.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
212-534-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
有効性
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1 °C
転移温度
flash point 204 °C
密度
1.40 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
399.2 °F
引火点(℃)
204 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体