Merck
43153
Sigma-Aldrich
ジフェニルホスフィン酸
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(O)OH
CAS番号:
分子量:
218.19
Beilstein:
2804567
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
mp
193-195 °C (lit.)
193-196 °C
溶解性
0.1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
SMILES記法
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI Key
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフェニルホスフィン酸(DPPA、hdpp)は有機ホスフィン酸化合物です。反応性難燃剤やパラジウム触媒系の促進剤として使用されます。DPPAの熱分解が熱重量分析(TGA)法により調べられています。 DPPAは、ジメチルホルムアミド溶媒中の硝酸カドミウムと反応し、1次元配位重合体であるカテナ-ポリ[[ビス(ジメチルホルムアミド-κO)カドミウム(II)]-ビス(μ-ジフェニルホスフィナト-κ(2)O:O′)]を生成します。 ニトロベンゼンとアニリンのジフェニル尿素へのカルボニル化を促進することが報告されています。 オルトリチオ化されたDPPAは、求電子捕捉によりモノオルト官能化誘導体を、銅触媒カップリングによりビフェニル-2,2′-ジイルビス(フェニルホスフィン酸)を形成することができます。
アプリケーション
ジフェニルホスフィン酸は、有機ホスフィン酸化合物の合成のための重要な開始物質です。ジフェニルホスフィン酸は、ジメチルホルムアミド(DFM)溶媒中のアルカリ土類金属塩との反応による配位重合体の調製に使用される可能性があります
  • [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF
  • [Ca(O2PPh2)2(DMF)2]
  • [Sr(O2PPh2)2(DMF)2]
  • [Ba(O2PPh2)2(DMF)2]
LAlH2(L = HC(CMeNAr)2、Ar = 2,6-iPr2C6H3)との反応を介したAl-O-X(X = Si、P、C)モチーフとの化合物の合成に使用される可能性があります。 N719色素で感作されたナノ結晶TiO2を用いる色素増感太陽電池における新規共吸着剤として使用される可能性があります。 ホスフィン酸アリールインジウムの合成で使用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43153-VAR:
43153-25G:
43153-5G:
43153-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jeffrey A Rood et al.
Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry, 70(Pt 11), 1069-1074 (2014-11-06)
Reaction of cadmium nitrate with diphenylphosphinic acid in dimethylformamide solvent yielded the one-dimensional coordination polymer catena-poly[[bis(dimethylformamide-κO)cadmium(II)]-bis(μ-diphenylphosphinato-κ(2)O:O')], [Cd(C12H10O2P)2(C3H7NO)2]n, (I). Addition of 4,4'-bipyridine to the synthesis afforded a two-dimensional extended structure, poly[[(μ-4,4'-bipyridine-κ(2)N:N')bis(μ-diphenylphosphinato-κ(2)O:O')cadmium(II)] dimethylformamide monosolvate], {[Cd(C12H10O2P)2(C10H8N2)]·C3H7NO}n, (II). In (II), the 4,4'-bipyridine molecules link
A novel diphenylphosphinic acid coadsorbent for dye-sensitized solar cell.
Shen H, et al.
Electrochimica Acta, 56(5), 2092-2097 (2011)
Jeffrey A Rood et al.
Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials, 70(Pt 3), 602-607 (2014-06-04)
Reaction of alkaline earth metal salts with diphenylphosphinic acid in dimethylformamide solvent afforded four coordination polymers: [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF (I), [Ca(O2PPh2)2(DMF)2] (II), [Sr(O2PPh2)2(DMF)2] (III) and [Ba(O2PPh2)2(DMF)2] (IV) (where DMF is N,N-dimethylformamide). Single-crystal X-ray diffraction revealed that all four compounds produce linear chain
Thermal kinetics and decomposition mechanism of methylphenylphosphinic acid and diphenylphosphinic acid.
Shao X, et al.
Chemical Research in Chinese Universities, 30(6), 1028-1031 (2014)
Pengfei Hao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(43), 13520-13524 (2012-09-29)
The reactions of LAlH2 (L = HC(CMeNAr)2, Ar = 2,6-iPr2C6H3) (1) with diphenylsilanediol, phenylphosphonic acid, diphenylphosphinic acid, and pyrocatechol afford compounds with the Al–O–X (X = Si, P, C) motif of composition [LAl(μ-O)]2Si(Ph)2 (2), [LAl(μ-O)]2PO(Ph) (3), LAl[OPO(Ph)2]2 (4), and LAl(μ-O)2(o-C6H4)