Merck
415642
Sigma-Aldrich
フェニルホスフィン酸エチル
94%
別名:
Ethoxyphenylphosphine oxide, O-Ethyl phenylphosphinate, Phenylphosphinic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5P(O)H(OC2H5)
CAS番号:
分子量:
170.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
94%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
94-95 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-2-10-11(9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,2H2,1H3
InChI Key
UNUJZVUJPIOMGH-UHFFFAOYSA-N
詳細
フェニルホスフィン酸エチルは有機リン化合物です。この化合物は、パラジウム-1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン複合体(触媒)の存在下で末端アルキンと位置選択的マルコニコフ付加反応を受けます。フェニルホスフィン酸エチルは、紫外線照射時のイネジン(S-ベンジルO-エチルフェニルホスホノチオレート)の光分解生成物です。この化合物は、ピリジンの存在下ホスフィン酸とクロロ蟻酸エチルとの反応によって調製することができます。フェニルホスフィン酸エチルは、トリメチルシリルフェニル亜ホスホン酸エチルあるいは対応するトリメチルシリルエステルを用いるエチル化が報告されています。フェニルホスフィン酸エチルのエチレンへのフリーラジカル付加はコンフィギュレーションを維持して進むことが報告されています。
アプリケーション
フェニルホスフィン酸エチルは、以下のイミダゾール-2-イル-メチル(アミノ)ホスホン酸ジエチルエステルおよびイミダゾール-2-イル-メチル(アミノ)ホスフィン酸エチルエステルの調製に使用することができます。
  • イミダゾール-2-イル-メチル(N-ブチルアミノ)ホスホン酸ジエチルエステル
  • イミダゾール-2-イル-メチル(N-ベンジルアミノ)ホスホン酸ジエチルエステル
  • イミダゾール-2-イル-メチル(N-ブチルアミノ)ホスフィン酸エチルエステル
  • イミダゾール-2-イル-メチル(N-ベンジルアミノ)ホスフィン酸エチルエステル
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
415642-VAR:
415642-BULK:
415642-5ML:
415642-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)