Merck
240907
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリメチル
≥99%
別名:
P(OMe)3, トリメトキシホスフィン, 亜リン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3P
CAS番号:
分子量:
124.08
Beilstein:
956570
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI Key
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜リン酸トリメチルは、重合触媒、コーティング添加剤、および難燃剤合成の中間体として一般的に使用される有機リン化合物です。また、アミド形成における活性化試薬としても使用されます。
アプリケーション
亜リン酸トリメチルは、アリルイリジウム1,5-シクロオクタジエン錯体との直接反応によるアリルリジウム亜リン酸錯体の合成における配位子として使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240907-BULK:
240907-100ML:
240907-VAR:
240907-25G:4548173933191
240907-100G:4548173933184
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D H Barton et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 2(4), 259-266 (1994-04-01)
In harmony with our studies on the activation of hydrocarbons by Gif chemistry, we have, in the first part of this paper, studied the mechanism of the lipoxygenase enzymes using soybean lipoxygenase as a model. We have shown with trimethyl
Bangwei Ding et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(11), 3248-3259 (2003-03-13)
Trimethyl phosphite, (MeO)(3)P, is introduced as an efficient and selective trap in oxiranylcarbinyl radical (2) systems, formed from haloepoxides 8-13 under thermal AIBN/n-Bu(3)SnH conditions at about 80 degrees C. Initially, the transformations of 8-13, in the absence of phosphite, to
M A Mehlman et al.
Toxicology and applied pharmacology, 72(1), 119-123 (1984-01-01)
Trimethyl phosphite (TMP) is an organophosphorus alkylating agent used primarily in the synthesis of organophosphate compounds. To evaluate teratogenic potential, TMP was administered by gavage to pregnant rats at rates of 16, 49, or 164 mg/kg/day, on gestation Days 6
Tian-lin Zhang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(11), 1334-1337 (2005-03-15)
The reactions of unsaturated chloride polyether polyol with trimethyl phosphite have been studied by FTIR, which was prepared by copolymerization of ethanediol, allyl glycidyl ether and epoxychloropropane. The experimental results showed that the reaction included ester-exchange reaction, ester-exchange polymerization and
D Vaughan Griffiths et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(3), 577-585 (2008-01-26)
Dialkyl heteroaroylphosphonates based on thiophene, pyrrole or furan have been prepared and their reactions with trimethyl phosphite investigated. Deoxygenation of the carbonyl groups in these heteroaroylphosphonates occurs to give carbene intermediates, which then undergo further reaction. In the case of