Merck
T67806
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリイソプロピル
95%
別名:
Isopropyl phosphite, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Tris(isopropyl) phosphite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHO]3P
CAS番号:
分子量:
208.24
Beilstein:
1701528
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<2 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI Key
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
亜燐酸トリイソプロピルは反応物質として使用できます:
  • ルテニウム-インデニリデン錯体を使用してメタセシス反応のための第一世代錯体を生成する。
  • Perkow型反応を使用して分極した炭素-炭素二重結合を持つ化合物を合成する。
  • アリールアミン類と亜硝酸イソアミルを反応させてホスホノヒドラジンを合成する。
生成物の分離を効率化するMitsunobu反応において、トリフェニルホスフィンの代替試薬としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T67806-BULK:
T67806-25KG:
T67806-100ML:
T67806-100G:
T67806-500G:
T67806-VAR:
T67806-500ML:
T67806-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mitsunobu reactions of nucleoside analogs using triisopropyl phosphite-DIAD
Veliz EA and Beal PA
Tetrahedron Letters, 47(18), 3153-3156 (2006)
Convenient synthesis of phosphonohydrazines from arylamines
Kent GT, et al.
Tetrahedron Letters, 57(19), 2097-2099 (2016)
Ruthenium indenylidene ?1st generation? olefin metathesis catalysts containing triisopropyl phosphite
Guidone S, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11, 1520-1520 (2015)
Nef-isocyanide-Perkow synthesis of new polarized olefins containing 2-dicyanomethylene-2, 3-dihydrothiazole and 2-dicyanomethylene-1, 3-dithiole moieties
Yavari I, et al.
Tetrahedron, 69(11), 2462-2467 (2013)
Su Mei Liu et al.
Marine pollution bulletin, 60(9), 1591-1599 (2010-04-30)
Inorganic or bulk organic chemical indicators, including organic carbon (OC), total nitrogen, organic nitrogen (ON), fixed ammonium (N(fix)), exchangeable ammonium, exchangeable nitrate, organic phosphorus (OP), inorganic phosphorus (IP), and biogenic silica (BSi), were examined in a 3-m core collected in