形状
viscous liquid
品質水準
濃度
20 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.375
粘度
60-180 cP(25 °C)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロリド)溶液(PDADMAC)は、凝集剤として広く利用されるカチオン性高分子電解質です。本化合物は、有機過酸化物の形での触媒の存在下でのジアリルジメチルアンモニウムクロリド(DADMAC)のラジカル重合によって調製されます。
アプリケーション
PDADMACは、メソポーラスシリカと併用して電解液として使用し、薬物送達で利用可能な応答性キャリアシステムを形成することができます。また、本化合物は金ナノロッドにコーティングし、生物医学システムで細胞取込みを増進することもできます。本化合物は、化学センサーまたはバイオセンサーを用いたアプリケーションで使用することができるインジウムスズ酸化物(ITO)基板の表面改質に使用されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
409014-4L:
409014-1L:
409014-VAR:
409014-BULK:
409014-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solution properties of poly (diallyldimethylammonium chloride)(PDDA)
Polymer, 46(8), 2584-2594 (2005)
pH-responsive carrier system based on carboxylic acid modified mesoporous silica and polyelectrolyte for drug delivery
Chemistry of Materials, 17(24), 5999-6003 (2005)
Surface chemistry and aspect ratio mediated cellular uptake of Au nanorods
Biomaterials, 31(30), 7606-7619 (2010)
Synthesis and use of PolyDADMAC for water purification
Biennial Conference of the Water Institute of Southern Africa, Durban, South Africa, 46(8), 2584-2594 (2002)
Synthesis and solution properties of poly (N-isopropylacrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride)
Macromolecules, 28(13), 4617-4621 (1995)
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.