Merck
538728
Sigma-Aldrich
トリエチル ホスファート
ReagentPlus®, ≥99.8%
別名:
TEP, エチル ホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3PO
CAS番号:
分子量:
182.15
Beilstein:
1705772
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.28 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.8%
自己発火温度
845 °F
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエチル ホスファートは、リン酸アルキルです。酢酸ナトリウム-2-C14からn酢酸ブチル-2-C14への熱変換に関与します。
アプリケーション
  • 化学的検出のためのセンサー技術:トリエチルホスファートは、石英結晶マイクロバランスセンサー用のtrisaryl phosphoric triamideベース樹脂の開発に利用されており、化学的安全性および環境モニタリングに不可欠な硫黄マスタード擬似物質の検出能力を高めます(Heo et al., 2024)。
  • 難燃性バイオベース複合材料:研究では、安全性と環境のサステナビリティの両方を高めるために天然セルローステンプレートを活用し、難燃性、エネルギー貯蔵性、透明性のあるバイオベースの複合材料を作り出すためにトリエチルホスファートを使用することが強調されています(Li et al., 2024)。
  • 環境生分解性試験:トリエチルホスファートは、液-液抽出とガスクロマトグラフィー-質量分析によって有機リン酸難燃剤(OPFR)を迅速にモニタリングする新規方法で活用されており、生分解性を評価する環境科学における大きな進歩に貢献しています(Losantos et al., 2024)。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538728-100ML:
538728-VAR:
538728-4L:
538728-20L:
538728-18L:
538728-1L:
538728-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel PVDF-HFP flat sheet membranes prepared by triethyl phosphate (TEP) solvent for direct contact membrane distillation
Fadhil S, et al.
Chemical Engineering and Processing, 102, 16-26 (2016)
A novel approach to recycling of polyurethanes: chemical degradation of flexible polyurethane foams by triethyl phosphate
Troev K, et al.
Polymer, 41.19, 7017-7022 (2000)
Preparation of Ethyl Acetate-2-C14 and n-Butyl Acetate-2-C14 Using Alkyl Phosphates1
Ropp GA.
Journal of the American Chemical Society, 72.5 , 2299-2299 (1950)
Xiaoyu Du et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109731-109731 (2019-07-28)
The fabrication of bone tissue engineering scaffolds with high osteogenic ability and favorable mechanical properties is of huge interest. In this study, a silk fibroin (SF) solution of 30 wt% was extracted from cocoons and combined with mesoporous bioactive glass (MBG)
Xiaodi Ren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(46), 28603-28613 (2020-11-05)
Functional electrolyte is the key to stabilize the highly reductive lithium (Li) metal anode and the high-voltage cathode for long-life, high-energy-density rechargeable Li metal batteries (LMBs). However, fundamental mechanisms on the interactions between reactive electrodes and electrolytes are still not