蒸気圧
1.3 mmHg ( 200 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
244 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble(lit.)
alcohol: moderately soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241288-BULK:
241288-50G:4548173933238
241288-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
241288-50G | 4061835517855 |