Merck
233315
Sigma-Aldrich
酢酸-d4
≥99.9 atom % D
別名:
テトラジューテロ酢酸, 酢-d3酸-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CO2D
CAS番号:
分子量:
64.08
Beilstein:
1748971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
≥99.9 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0500% water
water
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸-d4 は、NMR-ベースの研究および分析に有用な重水素化NMR溶媒です。
アプリケーション
酢酸-d4は、重水素化(7E,9Z)-CLA(共役リノール酸)およびPr(CD3COO)3.D2O(酢酸プラセオジム(III)水和物の重水素類縁体)の合成に使用できます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
233315-VAR:
233315-BULK:
233315-25G:4548173928012
233315-5G:4548173928029
233315-5G-PW:
233315-10X0.5ML:4548173925615
233315-25G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and spectroscopic properties of praseodymium (III) acetate hydrate
Hehlen MP, et al
Inorganic Chemistry, 30(10), 2273-2277 (1991)
Reaction of 13N produced by recoil deuterons in pile-irradiated acetic acid-d4 and malonic acid-d4.
Sensui Y, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 118(1), 23-31 (1987)
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)