Merck
201049
Sigma-Aldrich
水素化リチウム
greener alternative
powder, −30 mesh, ≥95%
別名:
LiH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiH
CAS番号:
分子量:
7.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
−30 mesh
mp
680 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li]
InChI
1S/Li.H
InChI Key
SIAPCJWMELPYOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
水素化リチウムは単純な中性の異極性二原子分子です。500oCを超える温度に加熱すると水素を放出します。水素化リチウムは、水素化アルミニウムリチウムと同様に高い重量測定水素貯蔵容量を示します。LiHは大きな比熱と融解潜熱を持つことが知られています。5
アプリケーション
水素化リチウムは、移動式原子炉用の有効な中性子シールドとして使用できます。LiHは、ロケット燃料、エネルギー貯蔵システム、および熱シールドとしても使用できます。5
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
201049-VAR:
201049-10G:4548173921839
201049-500G:4548173930008
201049-BULK:
201049-100G:4548173929996
201049-5G:4548173930015
201049-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Lithium hydride: A space age shielding material
Welch FH
Nuclear Engineering and Design, 26(3), 444-460 (1974)
Spectroscopy and structure of the lithium hydride diatomic molecules and ions.
Stwalley WC and Zemke WT
The Journal of Physical Chemistry, 22(1), 87-112 (1993)
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons null
Volodymyr Gvozdetskyi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(16), 4123-4135 (2019-01-17)
Ternary lithium nickel borides LiNi3 B1.8 and Li2.8 Ni16 B8 have been synthesized by using reactive LiH as a precursor. This synthetic route allows better mixing of the precursor powders, thus facilitating rapid preparation of the alkali-metal-containing ternary borides. This
Nikola Biliškov et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(64), 16274-16282 (2017-09-14)
For the first time, in situ monitoring of uninterrupted mechanochemical synthesis of two bimetallic amidoboranes, M
資料
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
201049-5G4061838764133
201049-100G4061838764102
201049-10G4061838764119
201049-500G4061838764126