Merck
196193
Sigma-Aldrich
Vitride®, 水素化ビス(2-メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム 溶液
≥60 wt. % in toluene
別名:
Red-Al® 水素化ビス(2-メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム 溶液, SBAH, ジヒドリド-ビス(2-メトキシエトキシ)アルミン酸ナトリウム, 二水素化ビス(2-メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
CAS番号:
分子量:
202.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
21 mmHg ( 20 °C)
品質水準
expl. lim.
7 %
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
≥60 wt. % in toluene
密度
1.036 g/mL at 25 °C
官能基
ether
SMILES記法
[Na+].[H][Al-]([H])(OCCOC)OCCOC
InChI
1S/2C3H7O2.Al.Na.2H/c2*1-5-3-2-4;;;;/h2*2-3H2,1H3;;;;/q2*-1;2*+1;;
InChI Key
XJIQVZMZXHEYOY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Red-Al®ナトリウムビス(2-メトキシエトキシ)アルミニウム水素化物[NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2]は、有機合成における多用途の還元剤として使用されています。以下の還元に使用されます:
  • アルデヒド、ケトン、エステル、および無水物を第一級アルコールに還元
  • ケトキシムおよびアルドキシムを第一級アミンに還元
  • ラクトンやエポキシドなどの環状化合物をジオールに還元。
また、開環重合反応における触媒としても使用されています。
SBAHは、カルボニル、アミド、エポキシド、エステル、カルボン酸などの官能基を還元するために使用される還元剤です。
アプリケーション
N-Bocアミノ酸第二級アミドをキラルジアミンへ効率的に還元するために使用されます。
Red-Al®ナトリウムビス(2-メトキシエトキシ)アルミニウム水素化物は以下の用途に使用できます:       
  • トシル脱保護剤       
  • 4族メタロセン複合体の存在下でSi-Siデヒドロカップリング反応によってポリビニルシラン(PVS)を架橋結合するための触媒       
  • 光学活性N-保護アミノアルコールおよびペプチドアルコールの合成に用いる還元剤
法的情報
Red-Al is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
196193-10KG:
196193-50G:4548173112985
196193-2.5L:
196193-1KG:
196193-250G:
196193-5KG:
196193-500G:4548173112978
196193-PZ:
196193-VAR:
196193-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Living ring-opening polymerization of L-lactide catalyzed by red-Al
Li Hong, et al.
Organometallics, 23(6), 1411-1415 (2004)
Reductive cleavage of sulfonamides with sodium bis (2-methoxyethoxy) aluminum hydride
Gold EH and Babad E
The Journal of Organic Chemistry, 37(13), 2208-2210 (1972)
Alexandra J Townsend et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1859(9), 666-675 (2018-03-20)
Non-photochemical quenching (NPQ) of chlorophyll fluorescence is the process by which excess light energy is harmlessly dissipated within the photosynthetic membrane. The fastest component of NPQ, known as energy-dependent quenching (qE), occurs within minutes, but the site and mechanism of
Simple and efficient synthesis of chiral amino alcohols with an amino acid-based skeleton
Juszczyk P, et al.
Lett. Pept. Sci., 10(2), 79-82 (2003)
Tetrahedron Letters, 47, 1717-1717 (2006)
資料
Red-Al®, or sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride (Vitride®, SMEAH), is a versatile reducing agent and a good substitute for LiAlH4 in many reactions. Red-Al® is nonpyrophoric, although still moisture-sensitive, and is available in solution, allowing for easier handling compared to LiAlH4.