アプリケーション
- 脱水素反応を介した、ハロゲン化アルキルのアルカンへの還元。
- エポキシドのマルコフニコフアルコールへの選択的還元。
- トシレートまたはメシレート第一級アルコールの炭化水素への還元。
- 有用な中間体を調製するための還元的環化反応。
- ヘプタ(マンノ- 2,3-アンヒドロ-6-O-t-ブチルジメチルシリル)-β-シクロデキストリンの還元による、ヘプタ(マンノ-3-デオキシ-6-O-t-ブチルジメチルシリル)-β-シクロデキストリンの合成。
- Ni触媒を用いたC-F結合の水素化脱フッ素化。
- 環状ケトビニルトリフラート開裂からのアルキニルアルコールの調製。
- 二環式イミド、イソキノリン、およびピリジンの立体選択的還元。
- タングステンおよびモリブデンの水素化物錯体の調製。
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179728-VAR:
179728-18L-C:
179728-20L:
179728-90L:4548173249889
179728-BULK:
179728-100L:
179728-8L:4548173110592
179728-2L:
179728-PZ:
179728-200L:4548173249872
179728-800ML:4548173110585
179728-4X25ML:4548173372129
179728-100ML:4548173110561
179728-18L:4548173110578