Merck
227307
Sigma-Aldrich
水素化トリエチルホウ素ナトリウム 溶液
1.0 M in toluene
別名:
ナトリウム トリエチルヒドリドボラート, ナトリウム トリエチルヒドロボラート, ナトリウム トリエチルボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3NaBH
CAS番号:
分子量:
121.99
Beilstein:
4151241
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in toluene
密度
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 鉄ピンサー型錯体で触媒されるケトンの水素化によるアルコール合成
  • アルカリ金属ホウ素モノヒドリド錯体の合成
  • 配位置換反応
  • 配位子交換反応
  • ヒドリド性試薬
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227307-VAR:
227307-BULK:
227307-800ML:4548173119878
227307-100ML:4548173119861
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)