Merck
156159
Sigma-Aldrich
シアノ水素化ホウ素ナトリウム
reagent grade, 95%
別名:
シアノ三水素化ホウ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBH3CN
CAS番号:
分子量:
62.84
Beilstein:
4152656
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChI Key
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノ水素化ホウ素ナトリウムは、シアノトリヒドリドホウ酸ナトリウムとも呼ばれる、酸性条件下で安定な穏やかな還元剤です。アリールアルデヒドおよびケトンの選択的還元に広く使用されています。
アプリケーション
シアノ水素化ホウ素ナトリウムは以下で試薬として使用されます: 
  • アミノ官能性Si3N4表面のアルデヒド基による反応性表面への変換。
  • アミノ修飾オリゴヌクレオチドプローブのカップリング。
  • 金属タンパク質のモデルとして関心が持たれる新規フェノラート架橋ジランタン(III)錯体の合成。
  • アルデヒドおよびケトンの還元的アミノ化ならびにアミンの還元的アルキル化。
選択的還元反応に用いられる試薬です
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
156159-5G:
156159-250G:4548173107936
156159-25KG:4548173107943
156159-25G-BULK:
156159-1KG-BULK:
156159-10KG:4548173107912
156159-10G:4548173107905
156159-BULK:
156159-50G:4548173107950
156159-VAR:
156159-1KG:4548173107929
156159-250G-BULK:
156159-10G-BULK:
156159-50G-BULK:
156159-25G:4548173318318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 55, 2552-2552 (1990)
Aldrichimica Acta, 8, 3-10 (1975)
Synthetic Communications, 24, 701-701 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 2775-2775 (1994)
Wang, Z. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 629-629 (1997)
資料
Glycan Labeling