Merck
213438
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素トリエチルカリウム 溶液
1.0 M in THF
別名:
カリウム トリエチルヒドリドボラート, カリウム ヒドロトリエチルボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KB(C2H5)3H
CAS番号:
分子量:
138.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.902 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[K+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.K/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
MFRDRDKPANBWOI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 電極触媒活性を有するPtNi金属間ナノ粒子触媒の合成のための還元剤
  • 活性炭上に安定化したバナジウムナノ粒子(~7 nm)の調製のための還元剤
以下のための試薬です。
  • テトラメチルエチレンジアミンとペンタメチルジエチレントリアミンを含む一水素化ホウ素リチウム、ナトリウム、およびカリウム錯体の調製
  • 脱水素化反応
  • 環状ビニルアシルトリフラートによる逐次求核付加/C-C結合開裂(フラグメンテーション)反応
  • 不飽和炭化水素の室温での水素化のための触媒前駆体としての配位的に不飽和な擬似四面体鉄(II)前駆体の調製
  • Substitution Reactions
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213438-VAR:
213438-BULK:
213438-100ML:4548173116396
213438-800ML:4548173116402
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)