Merck
180211
Sigma-Aldrich
ボランtert-ブチルアミン錯体
powder, 97%
別名:
tert-ブチルアミンボラン, NSC 114045, トリヒドロ(2-メチル-2-プロパンアミン) ホウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CNH2 · BH3
CAS番号:
分子量:
86.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
98-100 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
B.CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N.BH3/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H3
InChI Key
GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ボランtert-ブチルアミン複合体は、マイルドな還元剤です。アルデヒドやケトンの選択的還元に使用され、それらのアルコールを生成します。 単分散パラジウムナノ粒子(Pd Nps)、 単分散金(Au)ナノ粒子 およびカーボン支持Pd電気触媒の合成における還元剤として使用されます。
アプリケーション
ボランtert-ブチルアミン(BTB)複合体は、以下の合成における強力な共還元剤として使用されます:
  • 酸化銅(I)ナノ粒子
  • ジホスフィン保護金ナノクラスター
  • 4-アセトキシシンナミルアルコール
以下に使用される反応物質:
  • インドの絵画の非破壊的解析および保存処理
  • ルテニウム二座ホスフィン複合体やルテニウム/イリジウムビス(N-複素環カルベン)複合体による脱水素反応
  • σ-ボラン複合体の生成
  • 末端オレフィンの移動水素化用の還元システムを生成するための、アミン-ボラン付加物のエタノリシス
  • 単層カーボンナノチューブの光化学ヒドロホウ素化および酸化
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
180211-100G:
180211-BULK:
180211-25G:
180211-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane catalyzed by reduced graphene oxide supported monodisperse palladium nanoparticles: High activity and detailed reaction kinetics.
Kilic B, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 361, 104-110 (2012)
Reductive deoxygenation of aryl aldehydes and ketones by tert-butylamine-borane and aluminum chloride.
Lau CK, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(2), 491-494 (1989)
Supported core@ shell electrocatalysts for fuel cells: close encounter with reality.
Hwang SJ, et al.
Scientific Reports, 3 (2013)
A facile synthesis of monodisperse Au nanoparticles and their catalysis of CO oxidation.
Peng S, et al.
Nano Research, 1(3), 229-234 (2008)
Na Rae Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(9), 6027-6032 (2013-11-12)
To control the optical properties of Cu2O for a variety of application, we synthesized Cu2O in nanoscale without other treatments. Cu2O nanoparticles with an average size of 2.7 nm (sigma < or = 3.7%) were successfully synthesized in this study