Merck
520918
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 酸 三水和物
≥99.9% trace metals basis
別名:
テトラクロロ金(III)酸, テトラクロロ金(III)酸水素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HAuCl4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
393.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
組成
Au, 48.5-50.25%
包装
glass bottle of 1 g
glass bottle of 25 g
glass bottle of 5 g
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI Key
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
金塩(HAuCl4·3H2O)の胎児毒性は、バイオメディカルアプリケーションにおいて使用される他の多くのナノ粒子よりも弱い毒性を示します。
アプリケーション
塩化金(III)酸三水和物は、Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)の比色分析aptasensorの製作に使用することができます。イトヒメハギの根(グリーン還元剤)で還元して、金ナノ粒子(AuNPs)を作成することができます。
特徴および利点
  1. Tested with ICP-Mass for confirming the requirements of purity and trace metal analysis ( =< 1000.0 ppm).
  2. Low insoluble matter (=< 0.1 %) of the product and high purity is very reliable for R&D applications
  3. Gold % is in the range of 48.50 - 50.25 %
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520918-1G:4548173165226
520918-BULK:
520918-25G:4548173165233
520918-5G:4548173165240
520918-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chih-Yuan Chen et al.
Analytical chemistry, 86(24), 11942-11945 (2014-11-25)
Localized surface plasmon resonance (LSPR) represents a sensitive and versatile method for detection of biomolecules in a label-free fashion, but identification of bound analytes can be challenging with LSPR alone, especially for samples in a complex medium. We report the
Rama Ranjan Bhattacharjee et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(13), 6768-6775 (2006-03-31)
Thermoresponsive gold nanoparticles (GNPs) have been prepared by the borohydride reduction of gold salt in the presence of water-soluble polymer, poly(vinyl methyl ether) (PVME). The PVME-coated GNPs (PVME-GNPs) have been assembled into large aggregates in the presence of polyelectrolytes, viz.
Embryotoxicity of cobalt ferrite and gold nanoparticles: A first in vitro approach
Di Guglielmo C, et al.
Reproductive Toxicology, 30(2), 271-276 (2010)
Bo Wang et al.
Biomacromolecules, 7(4), 1203-1209 (2006-04-11)
Synthesis of gold nanoparticles on surfaces has been accomplished by the incubation of poly(dimethylsiloxane) (PDMS) films in tetrachloroauric(III) acid and chitosan solution at room temperature and 4 degrees C. One important point in the present study is that the synthesis
One-pot preparation of creatinine-functionalized gold nanoparticles for colorimetric detection of silver ions
He Y, et al.
Plasmonics (Norwell, Mass.), 11(2), 587-591 (2016)
資料
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
520918-25G4061835521401
520918-1G4061835508662
520918-5G4061835563289