Merck
203386
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4AuCl4
CAS番号:
分子量:
356.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI Key
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
203386-1G:4548173114040
203386-VAR:
203386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
203386-1G4061838765918