アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
90-91 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
thioether
SMILES記法
ClCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
417602-BULK:
417602-5ML:
417602-25ML:
417602-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック